Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm OD High-Throughput tunnväggiga NMR-rör, 4 tum, med Bruker SampleJet Cap
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
Beskrivning
Säljes 100:- per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class B) |
| Produkttyp | High Throughput NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2,±99 0,03 mm |
| Fältstyrka | Hög genomströmning |
| För användning med (applikation) | För användning i Bruker™ SampleJet-system. |
| Inkluderar | Rör& Bruker™ SampleJet Cap |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.27 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |