Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm OD High-Throughput tunnväggiga NMR-rör, 7 tum, med engångslock
Produktkod. 15328658
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15328658 178 mm
1 options
Produktkod. 15328658 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1606.75 SEK / Paket med 50
    Save 118.25 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 21-04-2027
Grundligt inspekterad för att säkerställa framgången av dina experiment - designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mittfälts-NMR-spektrometrar.
  • Högkvalitativt 3 mm OD ekonomiprovrör
  • Designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mellanfälts-NMR-spektrometrar
  • En av de bästa OD-toleranserna i branschen
  • Passar garanterat tätt i spinnerturbinen
  • Tillverkad av ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
  • 100 % inspekterad för ytdefekter och fysisk dimension för att säkerställa framgången för dina experiment
  • WG-3000-4-SJ och WG-3000-7-SJ levereras med autentiska Bruker SampleJet-kåpor, alla andra kommer med en engångs-NMR-kåpa
  • Tillverkad i en ISO 9001:2008 USA facilitet
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glas (Typ 1, Klass B)
Produkttyp Höggenomströmnings-NMR-rör
Diameter (metrisk) Yttre 2,±99 0,03 mm
Fältstyrka Hög genomströmning
Inkluderar Tub och engångslock
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.27 mm
Kvantitet 50/Pk.
Modell Wilmad™ WG-3000-7-50