Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Solid State NMR Rotor Cap Remover
Produktkod. 15358608
Change view
Typ:
Rotorlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15358608 Rotorlock Varje
1 options
Produktkod. 15358608 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminate possible damage of the cap and rotor with this zero turn cap remover. Wilmad™ 4.0mm Solid State NMR Rotor Cap Remover simplifies removal of end caps and base plugs in solid state NMR.
  • For use with 4mm solid state caps
Specifikationer
För användning med (utrustning) 4 mm rotor
Typ Rotorlock
Beskrivning 4.0mm Solid State NMR Rotor Cap Remover
Inkluderar Rotor Cap Remover
Material Rostfritt stål
Modell RS-301-4180