Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15328948 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Fältstyrka:
300MHz
400MHz
600MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6
Produktkod. 15328948
Brand: Wilmad-LabGlass™ 664010575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6
Innehåller
Tube and disposable cap
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Camber (metrisk) 13 μm
Koncentricitet (metrisk) 25μm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Quartz
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 4.9635±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.4965±0.0065 mm
Fältstyrka 400MHz
För användning med (applikation) Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples)
Längd (engelska) 7 in.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.24 mm
Modell 540-PPT-7-5