Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratunnväggiga precisions-NMR-rör
Beskrivning
Innehåller
Tub och engångslock
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438 100% inspektion med multipel NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 6μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 13μ m |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Quartz |
| Produkttyp | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,±4965 0,0065 mm |
| Fältstyrka | 600 MHz |
| För användning med (applikation) | Idealisk för experiment som kräver kritisk shimskvalitet (högt/ultrahögt fält, icke-snurrande, multidimensionella, multikärnor, DNP-experiment och studier som involverar biologiska prover) |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Visa mer |