Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-rörkapslar för engångsbruk, 5,0 mm Dia.
Produktkod. 15318728 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Aqua
Blått
Diverse
Grön
Gult
Himmelsblå
Lila
Magenta
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15318728
Brand: Bel-Art™ 660051007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Olika färger hjälper till att spåra prover baserat på olika referenslösningsmedel.
Alert: When using Chloroform or Acetone as a reference solution, please avoid direct contact between the sample and the disposable cap, and avoid long term storage over 2 hours. If these conditions cannot be avoided, please use PTFE tube caps.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 5.0 mm
Stängningsstorlek 5 mm
Produkttyp NMR Tube Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Material EVA
Färg Lila
För användning med (applikation) NMR Spectroscopy
Kvantitet 1000/förpackning
Produktlinje Wilmad™ 521-PUR-1000
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use