Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-rörkapslar för engångsbruk, 5,0 mm Dia.
Product Code. 15328728
Change view
Click to view available options
Färg:
Aqua
Blått
Diverse
Rött
Sky Blue
Vitt
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Kvantitet Unit Size
15328728 Aqua 1000/förpackning -
15398708 Sky Blue 100/förpackning Paket med 100
15358718 Blått 1000/förpackning Paket med 1000
15368718 Rött 1000/förpackning Paket med 1000
15338728 Diverse 1000/förpackning -
15358728 Vitt 1000/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15328728 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660051008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    829.20 SEK / Paket med 1000
    Save 400.80 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Olika färger hjälper till att spåra prover baserat på olika referenslösningsmedel.
Varning: När du använder kloroform eller aceton som referenslösning, undvik direktkontakt mellan provet och engångslocket och undvik långtidsförvaring under 2 timmar. Om dessa tillstånd inte kan undvikas, använd PTFE-rörlock.
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 5.0 mm
Stängningsstorlek 5 mm
Produkttyp NMR-rörlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material EVA
Färg Aqua
För användning med (applikation) NMR-spektroskopi
Kvantitet 1000/förpackning
Produktlinje Wilmad™ 521-AQA-1000
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk