Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-rörkapslar för engångsbruk, 5,0 mm Dia.
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Aqua
Blått
Diverse
Grön
Gult
Himmelsblå
Lila
Magenta
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
Alert: When using Chloroform or Acetone as a reference solution, please avoid direct contact between the sample and the disposable cap, and avoid long term storage over 2 hours. If these conditions cannot be avoided, please use PTFE tube caps.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.0 mm |
| Stängningsstorlek | 5 mm |
| Produkttyp | NMR Tube Cap |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | EVA |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | NMR Spectroscopy |
| Kvantitet | 100/förpackning |
| Produktlinje | Wilmad™ 521-YLW-100 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |