Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-rörkapslar för engångsbruk, 5,0 mm Dia.
Produktkod. 15368718 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Aqua
Blått
Diverse
Grön
Gult
Himmelsblå
Lila
Magenta
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15368718
Brand: Bel-Art™ 660051002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Olika färger hjälper till att spåra prover baserat på olika referenslösningsmedel.
Varning: När du använder kloroform eller aceton som referenslösning, undvik direktkontakt mellan provet och engångslocket och undvik långtidsförvaring under 2 timmar. Om dessa tillstånd inte kan undvikas, använd PTFE-rörlock.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 5.0 mm
Stängningsstorlek 5 mm
Produkttyp NMR Tube Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Material EVA
Färg Rött
För användning med (applikation) NMR-spektroskopi
Kvantitet 1000/förpackning
Produktlinje Wilmad™ 521-RED-1000
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Engångsbruk