Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Bruker Spinnerturbin
Produktkod. 15318598
Change view
Typ:
Spinnerturbin
Produktkod. Typ
15318598 Spinnerturbin
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15318598 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. 660000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7660.00 SEK
    6090.94 SEK / Paket med 1
    Save 1569.06 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spinnerturbinen är tillverkad enligt precisionsstandarder som överstiger spektrometerprodukter när det gäller dimensionstolerans, tillförlitlighet och livslängd.
  • Orsakar mindre skador på sondinsatsen genom bättre kontroll av insättningsprov.
  • Varvräknarlist nu med folieskydd för förbättrad livslängd.
  • Längre övre cylinderstabilisator lätt att identifiera med 3 mm gult band.
  • Variabel temperaturdrift från -150 °C till 200 °C.
  • Kan blandas med original under provväxlardrift.
  • Vikt kompatibel med rumstempererade spinnare.
  • Känsligheten matchade originalen.
  • Mycket mindre risk att gå sönder jämfört med keramiska spinnare om de tappas på en hård yta, och mer ekonomiskt.
  • Lång livslängd högtemperatur O-ringar upptill och nedtill.
Spezifikation
För användning med (utrustning) Bruker NMR-spektrometer
Typ Spinnerturbin
Modell B-PEEK-5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.