Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Snabbtrycksventil NMR-rör
Produktkod. 15328998
Change view
Längd (metrisk):
177,8 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15328998 177,8 mm
1 options
Extrem försiktighet bör iakttas vid förhöjt eller reducerat tryck.
Produktkod. 15328998 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer 665060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1744.34 SEK / Paket med 1
    Save 160.66 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Extrem försiktighet bör iakttas vid förhöjt eller reducerat tryck.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Quick Pressure Valve NMR Tube är speciellt utformad för att förenkla arbetet med NMR-studier för katalys, gas-vätskefasreaktioner, luftkänsliga prover och studier med förhöjd temperatur med lösningsmedel med låg kokpunkt.
  • På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom prestanda för rör under tryck eller vakuum inte kan garanteras.
  • Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden.
Specifikationer
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Längd (metrisk) 177,8 mm
Material Glas (Typ 1, Klass A)
Produkttyp Högprecisions-NMR-provrör
Beskrivning Max. Tryck: 100psi
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 500 MHz
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 528-QPV-7
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.