Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Ersättnings-O-ring för Spinner
Produktkod. 15328628
Change view
Typ:
Ersättande O-ring
Produktkod. Typ
15328628 Ersättande O-ring
1 options
Produktkod. 15328628 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ersättnings-O-ring för spinner är tillverkad enligt precisionsstandarder som överstiger spektrometerprodukter när det gäller dimensionstolerans, tillförlitlighet och livslängd.
  • Lågkostnadsalternativ till den fullständiga VT-versionen för provväxlare.
  • Vikt och känslighet matchade originalen.
  • Kan blandas med original i provväxlardrift.
  • Begränsad VT-drift runt omgivningen.
  • Klämmer inte i toppen av den övre cylindern under insatsdrift.
  • Varvräknarlist nu med folieskydd för förbättrad livslängd.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Agilent/Varian Turbiner
Typ Ersättande O-ring
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Viton
Modell TURBIN-ORING-RED