Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-rör med skruvlock
Produktkod. 15388858
Change view
Längd (metrisk):
177,8 mm
228,6 mm
Modell:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka Förpackningsstorlek
15388858 177,8 mm 507-TR-7 300 MHz -
15308998 177,8 mm 528-TR-7 500 MHz -
15318998 228,6 mm 513-7TRA-9 400 MHz Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15388858 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer 663050571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 SEK
    425.98 SEK / Paket med 1
    Save 30.02 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-rör med skruvlock används ofta vid provavgasning på grund av dess förmåga att upprätthålla vakuumkvalitet.
  • Varje skruvlocksrör levereras komplett med ett öppet skruvlock och PTFE/Silicon septum
  • Inert mot de flesta organiska lösningsmedel och föreningar men dåliga till starkt korrosiva material
  • Förblir pålitlig efter flera punkteringar
Specifikationer
Längd (metrisk) 177,8 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Högprecisions-NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 300 MHz
Inkluderar PTFE/Silicon Septum
Modell 507-TR-7