Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ Mottaglighetsmatchade NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
BMS-003
BMS-005B
CMS-003
CMS-005B
DMS-003
MMS-003
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
För användning med (utrustning):
Bruker Spektometrar
Universal, alla spektometrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Välj rör baserat på använda lösningsmedel: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Tillgänglig för Bruker eller Universal
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Universal, alla spektometrar |
| Längd (metrisk) | 10 mm (botten) |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | Rörset |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| För användning med (applikation) | Deuteriumoxidmatchad |
| Modell | BMS-003 |