Läs mer
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-rör med hög genomströmning
Produktkod. 16685672
Change view
Kvantitet:
100 pack
50 st
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16685672 100 pack
16695672 50 st
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16685672 Leverantör SP Leverantörsnummer 669995702
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla skrivytan möjliggör enkel provmärkning och identifiering.
  • Genomsnittlig camber på 60 mikron säkerställer spektrumtydlighet för små molekyler (MW< 250) samplar upp till 600 MHz.
  • 2x större markeringsyta eliminerar trånga och oläsbara provnamn
  • Silkscreenat skrivområde gör att provnamnen inte enkelt kan torkas av
  • Designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mellanfälts-NMR-spektrometrar
  • Kamber- och koncentricitetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
  • Tillverkad av ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
  • 100% inspekterad för ytdefekter och fysiska dimensioner
Obs: För experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-teknik, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glas (Typ 1, Klass B)
Produkttyp Höggenomströmnings-NMR-rör
Diameter (metrisk) Yttre 5 ±0,02 mm
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 100 pack