Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Långspets provöverföring NMR-pipetter
Produktkod. 15328588 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
349,25 mm
Produktkod. 15328588
Brand: Bel-Art™ 660000020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för enkel överföring av vätskeprover i trånga utrymmen. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Långspets provöverföring NMR-pipetter lägger till och tar bort prover från 5 mm OD NMR-rör, långhalsade mätkolvar och kromatografikolonner.
  • Tillverkad av hög kvalitet ASTM Typ 1 Klass A glas
  • Beständig mot de flesta organiska lösningsmedel
  • Transparens ger enkel kontroll över provladdning
  • Fäst enkelt med en latexlampa (804), säljs separat
  • Tillverkad i ett rent rum
  • Fri från organisk och oorganisk förorening
  • En speciell formningsprocess säkerställer en slät yta för att minimera provförlusten
Specifikationer
För användning med (utrustning) 5 mm eller större OD och 7 tum, 8 tum och 9 tum rör, 250 mmL EPR-rör, flaskor med långa smala halsar och kromatografikolonner.
Längd (metrisk) 349,25 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Längd (engelska) 13,75 tum.
Kvantitet 100 pack
Modell 803A