Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lågtrycksvakuumrör
Beskrivning
- Robust tätningssystem tillåter tryckuppbyggnad inuti provet
- Fettfri PTFE-kolv ger en 100 % kontamineringsfri tätning
- Omdesignad med en 4X större tätningsyta, eliminerar läckor och ökar livslängden avsevärt jämfört med traditionella J-Young-rör
- Axialsymmetrisk design garanterar användning i spinnexperiment
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Glas (Typ 1, Klass A) |
| Produkttyp | Högprecisions-NMR-provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Fältstyrka | 500 MHz |
| Inkluderar | Glasrör, kolv och vakuumadapter |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Modell | 528-LPV-7 |