Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lågtrycksvakuumrör
Produktkod. p-6976007 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Modell:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Fältstyrka:
300MHz
500MHz
Camber (metrisk):
13μ m
51μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden.
Produktkod. 15368858
Brand: Bel-Art™ 663040581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden.
Erbjuder en bekväm flamfri tätningslösning för luftkänsliga eller flyktiga vätskeprover. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Lågtrycksvakuumrör är idealiskt för anaeroba och gastäta EPR-experiment.
  • Robust tätningssystem tillåter tryckuppbyggnad inuti provet
  • Fettfri PTFE-kolv ger en 100 % kontamineringsfri tätning
  • Omdesignad med en 4X större tätningsyta, eliminerar läckor och ökar livslängden avsevärt jämfört med traditionella J-Young-rör
  • Axialsymmetrisk design garanterar användning i spinnexperiment
Specifikationer
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Längd (metrisk) 203 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 300MHz
Inkluderar Glasrör, kolv och vakuumadapter
Längd (engelska) 8 tum
Modell 507-LPV-8