Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Luer Lock Syringe Needles
Descrizione
- PTFE needles offer a convenient way to wash your small volume tubes by minimizing the possibility of scratches
- Stainless steel needles are designed for easy sample loading
Specifica
Specifica
| För användning med (utrustning) | 5 mm NMR Tubes |
| Typ | Needle |
| Diameter (metrisk) | 0,71 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.41 mm |
| För användning med (applikation) | Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples. |
| Inkluderar | Barrel and piston |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | 90052 |