Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Luer Lock Syringe Needles
Produktkod. p-6960102 Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
90052
90624
91026
Diameter (metrisk):
0.46 mm
0.71 mm
1.02 mm
Längd (engelska):
5 in.
6 in.
30,08 cm
Material:
PTFE
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15358588
Brand: Bel-Art™ 660000024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for easy sample loading with Luer Lock syringes, needles are available in stainless steel or PTFE. Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
  • PTFE needles offer a convenient way to wash your small volume tubes by minimizing the possibility of scratches
  • Stainless steel needles are designed for easy sample loading
Specifikationer
För användning med (utrustning) 5 mm NMR Tubes
Typ Needle
Diameter (metrisk) 0.71 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.41 mm
För användning med (applikation) Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
Inkluderar Barrel and piston
Längd (engelska) 5 in.
Material Stainless Steel
Modell 90052