Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Multi-tube jet lösningsmedel NMR/EPR rörtvätt/torktumlare
Beskrivning
- Erbjuder bekvämt handsfree-hantering under hela tvätt- och torkcykeln
- PTFE-lösningsmedlunskopp och PTFE-belagd överföringstub eliminerar repor och gör denna enhet fullt motståndskraftig mot vanliga organiska lösningsmedel
- Flänsad reservoaranslutning undviker frysning medan en fettfri fog mellan lösningsmedlägaren och glasbehållaren förblir fri från kontaminering
- Demonterar helt utan verktyg för enkel rengöring
- Kräver filterflaska (säljs separat; rekommenderas 1000 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | 5-rörs bricka |
| Beskrivning | Fogtyp: 24/40 konisk fog. |
| Diameter (metrisk) Yttre | För rör 3 till 5 mm överdiameter. |
| Inkluderar | Tvättmaskin, lösningsmedel och lösningsmedelsöverföringsrör. |
| Modell | WG-1209-J1 |