Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Precision Suprasil™ EPR lågtrycksvakuumrör
Produktkod. 15398578
Change view
Längd (metrisk):
203 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15398578 203 mm
1 options
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden.
Produktkod. 15398578 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3949.33 SEK / Paket med 1
    Save 270.67 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
På grund av glasets natur bör extrem försiktighet iakttas vid användning vid förhöjda eller reducerade tryck eftersom en liten repa på glasytan avsevärt skulle sänka draghållfastheten. Lämplig säkerhetsskärm ska alltid användas vid arbete under dessa förhållanden.
Erbjuder en bekväm flamfri tätningslösning för luftkänsliga eller flyktiga vätskeprover. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Precision Suprasil™ EPR lågtrycksvakuumrör är idealiskt för anaeroba och gastäta EPR-experiment.
  • Robust tätningssystem tillåter tryckuppbyggnad inuti provet
  • Fettfri PTFE-kolv ger en 100 % kontamineringsfri tätning
  • Omdesignad med en 4X större tätningsyta, eliminerar läckor och ökar livslängden avsevärt jämfört med traditionella J-Young-rör
  • Axialsymmetrisk design garanterar användning i spinnexperiment
Specifikationer
Längd (metrisk) 203 mm
Material Suprasil Quartz
Produkttyp EPR lågtrycksvakuumrör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±970 0,013 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±200 0,013 mm
Längd (engelska) 8 tum
Modell 722-LPV-7