Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pressure Vacuum Valve NMR Tube
Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
507-PV-7
522-PV-7
Tjocklek (metrisk) vägg:
0.38 mm
1.40 mm
Camber (metrisk):
51/25 μm
51/51 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Connects to a 1/8" (3.175mm) metal vacuum line using Swagelok™ fittings
- Pressure vacuum valve is made of PTFE, all other parts are Pyrex™ or equivalent
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51/51 μm |
| För användning med (utrustning) | 1/8in. (3.175mm) stainless steel or brass vacuum line |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | PTFE, Pyrex™ |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.40 mm |
| Modell | 522-PV-7 |