Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pressure Vacuum Valve NMR Tube
Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
507-PV-7
522-PV-7
Tjocklek (metrisk) vägg:
0,38 mm
1,40 mm
Camber (metrisk):
51/25 μm
51/51 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Connects to a 1/8" (3.175mm) metal vacuum line using Swagelok™ fittings
- Pressure vacuum valve is made of PTFE, all other parts are Pyrex™ or equivalent
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51/51 μm |
| För användning med (utrustning) | 1/8in. (3.175mm) stainless steel or brass vacuum line |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | PTFE, Pyrex™ |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1,40 mm |
| Modell | 522-PV-7 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion