Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Kapillärrör
Description
- Tillverkad av ASTM Typ 1 Klass A glas
- Testad vid 400 MHz-fält
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Kapillärrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,7 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,3 mm |
| Fältstyrka | 400MHz |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Kvantitet | 10-pack |
| Modell | WG-1364-1.7 |