Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Capillary Tubes
Produktkod. 15358648 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modell:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diameter (metrisk) Yttre:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre unitSize
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1,6 mm Paket med 10
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1,7 mm 1,3 mm Paket med 5
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1,7 mm 1,3 mm Paket med 10
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2,5 mm 2,2 mm Paket med 10
15378648 102 mm WG-1364-2.5A-203M 2,50 mm 2,20 mm Paket med 5
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1,7 mm 1,3 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15358648 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000072
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av Pyrex™ och förseglad i ena änden. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillärrör ger en låg kostnadslösning för NMR-mätning av små volymer.
  • Tillverkad av ASTM Typ 1 Klass A glas
  • Testad vid 400 MHz-fält
Specifikationer
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Kapillärrör
Diameter (metrisk) Yttre 2 mm
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Fältstyrka 400MHz
Längd (engelska) 4 tum
Kvantitet 10-pack
Modell WG-1364-2