Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Capillary Tubes
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modell:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diameter (metrisk) Yttre:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av ASTM Typ 1 Klass A glas
- Testad vid 400 MHz-fält
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Kapillärrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,7 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,3 mm |
| Fältstyrka | 400MHz |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Kvantitet | 5-pack |
| Modell | WG-1364-1.7-203M |