Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS Rotorinsatser
Produktkod. 15388598 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
2.19 mm
2.99 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1.66 mm
2.24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15388598
Brand: Bel-Art™ 660000034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för luftkänsliga prover och halvfasta prover som geler eller högviskösa vätskor. Insatser gör att prover kan förseglas i en NMR-rotor genom värmeförsegling eller epoxi.
  • Ett handskfack kan behövas för förslutning av luftkänsliga prover
Specifikationer
För användning med (utrustning) 4 mm rotor
Typ Rotor
Beskrivning Rotorinsats; Total längd: 25 mm; Färdig längd: 14 mm
Diameter (metrisk) 2.99 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.24 mm
För användning med (applikation) Designad för luftkänsliga prover och halvfasta prover som geler eller högviskösa vätskor.
Inkluderar Rotorinsats
Material Borsilikatglas
Modell DWGSK2576-1