Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS Rotorinsatser
Produktkod. 15398598
Change view
Diameter (metrisk):
2,19 mm
2,99 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1,66 mm
2,24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15398598 2,19 mm 1,66 mm Varje
15388598 2,99 mm 2,24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15398598 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för luftkänsliga prover och halvfasta prover som geler eller högviskösa vätskor. Insatser gör att prover kan förseglas i en NMR-rotor genom värmeförsegling eller epoxi.
  • Ett handskfack kan behövas för förslutning av luftkänsliga prover
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bruker MAS Rotor (3.2 mm)
Typ Rotor
Beskrivning Rotor Insert; Overall Length: 18.6mm; Finished Length: 9.3mm
Diameter (metrisk) 2,19 mm
Diameter (metrisk) Inre 1,66 mm
För användning med (applikation) Designad för luftkänsliga prover och halvfasta prover som geler eller högviskösa vätskor.
Inkluderar Rotorinsats
Material Borsilikatglas
Modell DWGSK3083-B