Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor och kåpor för Bruker MAS Sond
Produktkod. 15318688 Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Typ:
Lock
Rotor
Sond
För användning med (utrustning):
Bruker MAS Probe (2.5 mm)
Bruker MAS Probe (7.0 mm)
Bruker MAS Sond (3,2 mm)
Bruker MAS Sond (4,0 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15318688
Brand: Bel-Art™ 660000098
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eliminera behovet av att lösa med MAS rotorer tillverkade av zirkoniumoxid av högsta renhet. Rotorer ger den ultimata lösningen för analys av fasta prover.
  • Kåpor försedda med O-ringar för förbättrad tätning
  • MAS Sond och lock är 100 % kompatibla för de flesta solid state NMR-spektrometrar
  • Noggrant inspekterad före och efter precisionsbearbetningsprocessen för att säkerställa att det inte finns några materialojämnheter
  • Spinntestning utförs endast till den högsta specificerade spinnhastigheten, vilket säkerställer prestanda utan att rotorn överspinnar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bruker MAS Sond (3,2 mm)
Typ Rotor
Beskrivning En 3,2 mm rotor, två Vespel Kepsar och bottnar
Material Olika
Modell WP-501-3180-SET1
Hastighet Vmax = 24 kHz
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +70 °C