Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor och kåpor för Bruker MAS Sond
Produktkod. 15328688
Change view
Modell:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Typ:
Lock
Rotor
Sond
För användning med (utrustning):
Bruker MAS Sond (3,2 mm)
Bruker MAS Sond (4,0 mm)
Bruker MAS-sond (2,5 mm)
Bruker MAS-sond (7,0 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15328688 WP-501-4180-SET-5 Lock Bruker MAS Sond (4,0 mm) -
15388678 WP-501-2180-SET1 Sond Bruker MAS-sond (2,5 mm) Varje
15398678 WP-501-3180 Rotor Bruker MAS Sond (3,2 mm) Varje
15318688 WP-501-3180-SET1 Rotor Bruker MAS Sond (3,2 mm) -
15338688 WP-501-7180-SET-5 Lock Bruker MAS-sond (7,0 mm) Varje
15348688 WP-601-4181 Lock Bruker MAS Sond (4,0 mm) Varje
15378688 WP-602-3181 Rotor Bruker MAS Sond (3,2 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15328688 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72150.00 SEK
    57442.62 SEK / Paket med 1
    Save 14707.38 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Eliminera behovet av att lösa med MAS rotorer tillverkade av zirkoniumoxid av högsta renhet. Rotorer ger den ultimata lösningen för analys av fasta prover.
  • Kåpor försedda med O-ringar för förbättrad tätning
  • MAS Sond och lock är 100 % kompatibla för de flesta solid state NMR-spektrometrar
  • Noggrant inspekterad före och efter precisionsbearbetningsprocessen för att säkerställa att det inte finns några materialojämnheter
  • Spinntestning utförs endast till den högsta specificerade spinnhastigheten, vilket säkerställer prestanda utan att rotorn överspinnar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bruker MAS Sond (4,0 mm)
Typ Lock
Beskrivning Fem rotorer, tio Kel-F Kepsar och tre Torlon-kepsar
Material Olika
Modell WP-501-4180-SET-5
Hastighet Vmax = 18 kHz
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +200 °C