Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor och kåpor för Bruker MAS Sond
Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Typ:
Lock
Rotor
Sond
För användning med (utrustning):
Bruker MAS Probe (2.5 mm)
Bruker MAS Probe (7.0 mm)
Bruker MAS Sond (3,2 mm)
Bruker MAS Sond (4,0 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kåpor försedda med O-ringar för förbättrad tätning
- MAS Sond och lock är 100 % kompatibla för de flesta solid state NMR-spektrometrar
- Noggrant inspekterad före och efter precisionsbearbetningsprocessen för att säkerställa att det inte finns några materialojämnheter
- Spinntestning utförs endast till den högsta specificerade spinnhastigheten, vilket säkerställer prestanda utan att rotorn överspinnar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bruker MAS Sond (3,2 mm) |
| Typ | Rotor |
| Beskrivning | Rotor Body, Both Ends Open |
| Material | Zirkoniumoxid |
| Modell | WP-501-3180 |
| Hastighet | Vmax = 24 kHz |
| Temperaturområde (metriskt) | -150°C to +650°C |