Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Mikrospatel i rostfritt stål
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Beskrivning
- Passar i de flesta 4 mm eller större OD NMR/EPR-rör
- Gör det enklare att överföra prover i fast tillstånd och gelfas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | De flesta 4 mm OD eller större NMR/EPR-rör |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| Modell | 806 |