Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Superior Pressure NMR Tube Caps, 5.0mm Dia., Translucent
Handla allt SP Scienceware Produkter
Inkluderar:
100 per förpackning
1000 per förpackning
Produktlinje:
Wilmad 521-PC-100
Wilmad 521-PC-1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
Use with medium- and heavy-walled NMR tubes for better seal and robustness in variable temperature experiments.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.0 mm |
| Inkluderar | 100 per förpackning |
| Beskrivning | Gas Tight - Superior Pressure |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Translucent |
| För användning med (applikation) | NMR Spectroscopy |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Produktlinje | Wilmad 521-PC-100 |