Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Tunnvägg kvarts EPR provrör
Produktkod. 15368578
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15368578 4 mm 3 mm -
15378578 5 mm 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15368578 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 SEK
    177.69 SEK / Paket med 1
    Save 13.31 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av naturligt förekommande kvarts med högsta renhet för att minimera bakgrundssignalen. Bel-Art SP Scienceware™ Thin Wall Quartz EPR-provrör kan innehålla Fe2O3 som är paramagnetisk (1200 ppm) och har viss inverkan på shimskvaliteten beroende på magnetfältets styrka.
  • Snäva ID- och OD-toleranser säkerställer 100 % kompatibilitet med spektrometrar
  • Individuellt inslagna för att förhindra kontaminering
  • Rekommenderas för experiment med liten organisk molekyl (molekylvikt∼ 500) endast vid omgivningstemperatur
Specifikationer
Längd (metrisk) 250 mm
Material Kvarts
Produkttyp Provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 0.5 mm
Modell 707-SQ-250M