Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Tunnvägg kvarts EPR provrör
Produktkod. p-6974026 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15368578
Brand: Bel-Art™ 660000014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av naturligt förekommande kvarts med högsta renhet för att minimera bakgrundssignalen. Bel-Art SP Scienceware™ Thin Wall Quartz EPR-provrör kan innehålla Fe2O3 som är paramagnetisk (1200 ppm) och har viss inverkan på shimskvaliteten beroende på magnetfältets styrka.
  • Snäva ID- och OD-toleranser säkerställer 100 % kompatibilitet med spektrometrar
  • Individuellt inslagna för att förhindra kontaminering
  • Rekommenderas för experiment med liten organisk molekyl (molekylvikt∼ 500) endast vid omgivningstemperatur
Specifikationer
Längd (metrisk) 250 mm
Material Kvarts
Produkttyp Provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 0.5 mm
Modell 707-SQ-250M