Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Rörbricka
Description
- Varje enhet rymmer endast NMR-rör med OD och längd enligt specifikationerna
- Kräver filterkolv (säljs separat; 500 ml rekommenderas)
- Omvänt provrör förs in i tvättmaskinen och lösningsmedel införs i behållaren med hjälp av en serie tvättflaskor.
- Dra luft genom röret för att slutföra proceduren.
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-rör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm Rördiameter, 10 mm B Diameter |
| Diameter (metrisk) Inre | 24/40 inre led |
| Längd (engelska) | 7 tum |