Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Rörbricka
Produktkod. 15358638 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
10 mm rördiameter, 14 mm B-diameter
5 mm Rördiameter, 10 mm B Diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15358638
Brand: Bel-Art™ 660000065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wiorks med filterkolv och omvänt provrör. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Tube Washer med enkel design tvättenhet är den mest ekonomiska och pålitliga för rengöring av enstaka rör.
  • Varje enhet rymmer endast NMR-rör med OD och längd enligt specifikationerna
  • Kräver filterkolv (säljs separat; 500 ml rekommenderas)
  • Omvänt provrör förs in i tvättmaskinen och lösningsmedel införs i behållaren med hjälp av en serie tvättflaskor.
  • Dra luft genom röret för att slutföra proceduren.
Specifikationer
Längd (metrisk) 203 mm
Material Borosilicate Glass
Produkttyp NMR Tube
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm Rördiameter, 10 mm B Diameter
Diameter (metrisk) Inre 24/40 inre led
Längd (engelska) 8 tum