Läs mer
R&D Systems™ WIN 18446
Beskrivning
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WIN 18446 |
| CAS | 1477-57-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C12H20Cl4N2O2 |
| Formel vikt | 366.11 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.104 |