Läs mer
Win 18446, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Win 18446 |
| CAS | 1477-57-2 |
| Molekylformel | C12 H20 Cl4 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20) |
| LEDER | ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-diklor-N-[8-[(2,2-dikloracetyl)amino]oktyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.11 |
| Formel vikt | 364.0279 |