Läs mer
TFA Dostmann Vindmätare VINDBI
Produktkod. 17931642
Change view
Material för fodral:
Plast
Produktkod. Material för fodral
17931642 Plast
1 options
Produktkod. 17931642 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 42.6003.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.53 SEK
    614.25 SEK / Paket med 1
    Save 197.28 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Den praktiska vindmätaren WIND BEE visar aktuell vindhastighet och högsta och lägsta värden i kilometer eller miles per timme, i meter per sekund eller i knop. Dessutom bestäms temperaturen. WIND BEE har en stativkontakt för mätningar över längre tid.
Den praktiska vindmätaren WIND BEE från TFA är det perfekta verktyget för alla seglare, kitesurfare och friluftsentusiaster. WIND BEE är också en användbar följeslagare på jobbet eller i olika fritidsaktiviteter. Enheten visar aktuell vindhastighet och de högsta och lägsta värdena i kilometer eller miles per timme, i meter per sekund eller i knop. Dessutom bestäms temperaturen. WIND BEE har en stativkontakt för mätningar över längre tid.
  • Idealisk för enkel mätning av vindhastighet (på jobbet eller under olika fritidsaktiviteter)
  • Högsta och lägsta värden och visning av temperaturen
  • Noggrannhet± 3 %
  • Bakgrundsbelysning
  • Med stativkontakt
Specifikationer
Typ Vindmätare
Noggrannhet ±3 %
Material för fodral Plast