Läs mer
Contec Fönsterputsarsa och reservdelar
Produktkod. 30280812 Handla allt Contec Produkter
Change view
Produkttyp:
Single-blade Squeegee
Produktkod. Produkttyp
30280812 Single-blade Squeegee
1 options
Produktkod. 30280812 Leverantör Contec Leverantörsnummer WCSQ0018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1619.29 SEK / Paket med 1
    Save 480.71 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
En gummiskrapa i rostfritt stål är lätt, lätt att använda och kompatibel med QuickConnect handtag för svåråtkomliga områden. Ersättningsgummiblad säljs separat.
Features Benefits:
  • Lightweight, stainless-steel tool and rubber grip
  • Rubber grip prevents tool from slipping when used with disinfectants
  • Lightweight to clean tall windows and hard to reach areas
  • Maneuvers easily to use vertically and horizontally
Compatibility:
  • Compatible with all Contec's QuickConnect handles making windows easier to reach.
  • All components of the squeegee are compatible with common cleanroom cleaners and disinfectants
Press Down Handle Clip
  • Allows for easy installation preventing the rubber blade from moving during use
Screw-free channel
  • Blades to be replaced quickly and easily saving time
Autoclavable
  • Squeegee can be autoclaved at 121°C for 30 minutes
  • Ideal for use in all areas of the cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Single-blade Squeegee
Handtagsmaterial Stainless Steel
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Rubber