Läs mer
Micronova™ Verktyg för fönstertvätt
Produktkod. 15750109 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Typ av handtag:
ACME-handtagsanslutning
Längd (metrisk):
45,7 cm
Produktkod. Typ av handtag Längd (metrisk)
15750109 ACME-handtagsanslutning 45,7 cm
1 options
Produktkod. 15750109 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QPWT18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1910.40 SEK / Paket med 1
    Save 54.60 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Detta dubbelsidiga fönstertvättverktyg i rostfritt stål har en T-Mop på ena sidan för applicering av tvätt- och sköljmedel, och ett gummiskrapa på den andra för en streckfri finish. Designad för användning med TMopTM- och Slim-TTM-seriens moppöverdrag.
De Micronova Window Washing Tool är en enkel och effektiv metod för rengöring och sanering av fönster, paneler och andra släta ytor i rena och kontrollerade miljöer. Finns med antingen en ACME-gängad ände för plasthandtag (QPWT) eller en Quick Disconnect-tillbehör för användning med SSU-seriens handtag i rostfritt stål (QDWT).
  • Dubbelsidigt fönstertvättverktyg
  • Enkel och effektiv metod för att putsa fönster till en streckfri finish
  • Idealisk för rengöring och rengöring av fönster, paneler och andra släta ytor
  • Designad för användning i renrum och kontrollerade miljöer
  • T-Mop på ena sidan och en skrapa på den andra
  • 304 elektropolerad rostfri ram och ett gummiskrapablad
  • Fungerar med TMop™ och Slim-T™ Moppserie överdrag
  • QPWT— ACME gängad ände för fastsättning på Micronova plasthandtag
  • QDWT— Snabbkopplingsfäste till SSU-seriens handtag i rostfritt stål
  • Finns i längderna 12 tum och 18 tum
  • God beständighet mot rengöringslösningar och starka desinfektionsmedel
  • Hela enheten är autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Skrapkombinationsverktyg
Färgkodad Nej
Typ av handtag ACME-handtagsanslutning
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring.
Beskrivning Fönstertvättverktyg, TMop , Skrapkombination, ACME-handtagsanslutning
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring och rengöring av fönster, paneler och golv i kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) Handtag i rostfritt stål (SSU) och handtag i plast (STA).
Inkluderar ACME handtagsanslutning
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45,7 cm
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), acetalbeslag, gummiskrapa
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.4 cm