Läs mer
Micronova™ Verktyg för fönstertvätt
Produktkod. 32236931 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Typ av handtag:
ACME-handtagsanslutning
Längd (metrisk):
30.5 cm
45,7 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av handtag Längd (metrisk)
32236931 ACME-handtagsanslutning 30.5 cm
15750109 ACME-handtagsanslutning 45,7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32236931 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QPWT12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 SEK
    1715.38 SEK / Paket med 1
    Save 364.62 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Detta dubbelsidiga fönstertvättverktyg i rostfritt stål har en T-Mop på ena sidan för applicering av tvätt- och sköljmedel, och ett gummiskrapa på den andra för en streckfri finish. Designad för användning med TMopTM- och Slim-TTM-seriens moppöverdrag.
Micronova Fönstertvättsverktyget är en enkel och effektiv metod för att rengöra och desinficera fönster, paneler och andra släta ytor i rena och kontrollerade miljöer. Finns med antingen ACME-gängade ändar för plasthandtag (QPWT) eller snabbfrånkopplingsfäste för användning med SSU-seriens rostfria handtag (QDWT).
  • Dubbelsidigt fönsterputsverktyg
  • Enkel och effektiv metod för att putsa fönster till en streckfri finish
  • Idealiskt för att rengöra och desinficera fönster, paneler och andra släta ytor
  • Designad för användning i renrum och kontrollerade miljöer
  • T-Mop på ena sidan, och en skrapa på den andra
  • 304 elektropolerad rostfri stålram och ett gummiskraparblad
  • Verk med TMop™ och Slim-T™ Mop-seriens omslag
  • QPWT — ACME gängade ände för fäste i Micronova plasthandtag
  • QDWT — Quick Detach-fäste till SSU-seriens handtag i rostfritt stål
  • Finns i 12-tums och 18-tums längder
  • God motståndskraft mot rengöringsmedel och starka desinfektionsmedel
  • Hela enheten är autoklavbar
Specifications
Produkttyp Skrapkombinationsverktyg
Färgkodad Nej
Typ av handtag ACME-handtagsanslutning
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring.
Beskrivning Fönsterputsverktyg, TMop, Squeegee-kombination
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring och rengöring av fönster, paneler och golv i kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) Handtag i rostfritt stål (SSU) och handtag i plast (STA).
Inkluderar ACME handtagsanslutning
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), acetalbeslag, gummiskrapa
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.4 cm