Läs mer
TERUMO Säkerhetsset för vinginfusion SURFLO™
Beskrivning
- Tillverkad av böjresistent material för att förhindra böjning under placering för högre patientkomfort
- Vingarna är stora och flexibla för ett bra grepp och säker fäste
- Minskat tryck på blodkärlväggen på grund av lätt vinklade vingar
- Enkel aktivering av säkerhetsmekanismen, fingertopparna håller sig alltid borta från kanylen
- Hörbart ljud vid aktivering av säkerhetsmekanismen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Infusionsset |
| Färg | Rosa |
| Material | PVC-rör, silikoniserad nål |
| Nålmätare | 18 G |
| Sterilitet | Sterila |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) rör | 30 cm |