Läs mer
TERUMO Säkerhetsset för vinginfusion SURFLO™
Produktkod. 17182824
Change view
Nålmätare:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 g
Längd (metrisk) rör:
9 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) rör Förpackningsstorlek
17182824 23 G 30 cm -
17112824 18 G 30 cm -
17122824 19 G 30 cm Paket med 50
17132824 21 G 9 cm -
17142824 21 G 30 cm -
17152824 22 G 9 cm -
17162824 22 G 30 cm -
17172824 23 G 9 cm -
17192824 25 g 30 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17182824 Leverantör TERUMO Leverantörsnummer 8SVS23NL30
 Begränsad artikel
I lager
Avsedd att introducera eller dra ut vätskor från kärlsystemet efter venpunktion (18–25 G).
  • Tillverkad av böjresistent material för att förhindra böjning under placering för högre patientkomfort
  • Vingarna är stora och flexibla för ett bra grepp och säker fäste
  • Minskat tryck på blodkärlväggen på grund av lätt vinklade vingar
  • Enkel aktivering av säkerhetsmekanismen, fingertopparna håller sig alltid borta från kanylen
  • Hörbart ljud vid aktivering av säkerhetsmekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Infusionsset
Färg Ljusblå
Material PVC-rör, silikoniserad nål
Nålmätare 23 G
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
Längd (metrisk) rör 30 cm