Läs mer
TERUMO Winged Infusion Safety Sets SURFLO™
Produktkod. p-200113668
Nålmätare:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Längd (metrisk) rör:
9 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17112824
Brand: TERUMO 8SVS18NL30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 25 G).
  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Easy activation of the safety mechanism, fingers tips stay away from the cannula at all times
  • Audible sound during activation of the safety mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Infusion Set
Färg Pink
Material PVC Tubing, Siliconized Needle
Nålmätare 18 G
Sterilitet Sterile
Latexfri Yes
Längd (metrisk) rör 30 cm