Läs mer
TERUMO Vingade infusionsset SURFLO™
Produktkod. 16417440
Change view
Nålmätare:
19 G
23 G
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare
16417440 25 g
16497430 19 G
16407440 23 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16417440 Leverantör TERUMO Leverantörsnummer 8SV25NL30
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att säkerställa stabilitet och grepp under venpunktion
  • Surflo™ Winged Infusion-setet är avsett att introducera eller ta ut vätskor från kärlsystemet efter venpunktion (18–27 G)
  • Mycket transparent rör och adapter för enkel igenkänning av luftbubblor och partiklar
  • Vingarna är stora och flexibla för ett bra grepp och säker fäste
  • Minskat tryck på blodkärlväggen på grund av lätt vinklade vingar
  • Lämplig för alla tillämpningar med ett brett produktsortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Infusionsset
Färg Orange
Material PVC-rör, silikoniserad nål
Nålmätare 25 g
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja