Läs mer
BRAND™ Winkler mönster syrgasflaskor
Produktkod. 15547841 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volymprov (metriskt).:
250 till 300 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
15547841 250 till 300 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 15547841 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 386048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    643.46 SEK / Paket med 2
    Save 106.54 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För bestämning av syre löst i vatten
  • Soda-lime glas
  • Den uppmätta kapaciteten specificeras till± 0,01 ml
  • Vitt märkningsområde
  • Solid, snett skuren standardslipad glaspropp kan fästas med en fästklämma
  • Varje kolv är kalibrerad med sin egen propp, därför är proppar och kolvar inte utbytbara
  • Varje kolv och dess propp är märkt med ett unikt matchande identifikationsnummer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ NS 19/26
    Inkluderar Glaspropp
    Material Soda-Lime Glas
    Volymprov (metriskt). 250 till 300 ml