Läs mer
Ansell™ Winter Hyd-Tuf™ 52-590 Series Brown Nitrile Heavy Weight Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
Beskrivning
- Nitrile impregnated coating
- Soft, flexible jersey lining
- Absorbs perspiration and offers close, comfortable fit
- Cut and sewn construction
- Cotton jersey liner
- palm impregnated finish
- Safety cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitrile |
| Certifikat och efterlevnad | Standard CATEGORY II EN 388 : 3222, EN 511 : 110 |
| Manschettmaterial | Nitrile |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Produkttyp | Heavyweight Gloves |
| Storlek | 10 |
| Stil | 52-590 |
| Handske manschettstil | Safety |
| Foder | Cotton Jersey |
| Typ av palm | Coated-palm |
| Visa mer |